Learn More
3,4-Dicloro-6-aminotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichloro-6-aminotoluene |
| CAS | 2387-08-8 |
| Fórmula molecular | C7H7Cl2N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-2-aminotoluene, 4,5-Dichloro-2-methylaniline, 4,5-Dichloro-o-toluidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C=C(C)C(N)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-2-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175 |