Learn More
3,4-Dicloro-5-hidroxi-2(5H)-furanona, Mikromol™
Descripción
3,4-Dicloro-5-hidroxi-2(5H)-furanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 766-40-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H2 Cl2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2(5H)-Furanone, 3,4-dichloro-5-hydroxy-, Crotonic acid, 2,3-dichloro-4,4-dihydroxy-, γ-lactone (7CI,8CI), 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-3,4-dichloro-2-(5H)-furanone, Mucochloric acid lactone, NSC 179787 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h3,7H |
| SMILES | OC1OC(=O)C(=C1Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 3,4-dicloro-2-hidroxi-2H-furan-5-ona |
| Mostrar más |