Learn More
3,4-dicloro-2-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diaminouracil Monosulfate |
| CAS | 886762-39-6 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 F N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate (1:1), 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diaminouracil sulfate, NSC 264289, NSC 3102, NSC 42280, 5,6-Diaminouracil monosulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1F |
| Nombre IUPAC | 3,4-dicloro-2-fluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 180.007 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.97 |