Learn More
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 5728-20-1 |
| Fórmula molecular | C2Cl2N2S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,2,5-Thiadiazole, 3,4-dichloro-, 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole, 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1 |
| SMILES | Clc1nsnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 155.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.9159 |