Learn More
3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol, Mikromol
Descripción
3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 5728-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C2Cl2N2S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-2,1,3-thiadiazole; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Clc1nsnc1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 155.01 |
| Mostrar más |