Learn More
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429273 10 g 10 g
11439273 50 g 50 g
11449273 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11738.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5728-20-1 | C2Cl2N2S | 155.00 g/mol
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole is a chlorinated thiadiazole that is a potent inhibitors of nitrification in soil. 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole is used as a building block in the preparaton of the β-adrenergic blocking agent, Timolol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol es un tiadiazol clorado, un potente inhibidor de la nitrificación en el suelo. El 3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazol se utiliza como compuesto básico en la preparación del agente bloqueante β-adrenérgico, Timolol.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con la humedad, los agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5728-20-1
Fórmula molecular C2Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 155.00
Número MDL MFCD00010072
Clave InChI YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro, dichloro-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5 thiadiazole, pubchem20790, acmc-1al9l, ksc272e3d, 4,5-dichloro-2,1,3-thiadiazole, 3,4-bis chloranyl-1,2,5-thiadiazole, 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 79804
Nombre IUPAC dichloro-1,2,5-thiadiazole
SMILES ClC1=NSN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Densidad 1.644
Punto de ebullición 157°C to 159°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 606585
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.01
Porcentaje de pureza 99%