Learn More
3,4-Dibromotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420983 5 g 5 g
11430983 25 g 25 g
11440983 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13351.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60956-23-2 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
It can be used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60956-23-2
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.933
Número MDL MFCD00079744
Clave InChI LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dibromotoluene, benzene, 1,2-dibromo-4-methyl, 3,4 dibromo toluene, benzene,1,2-dibromo-4-methyl, 3,4-dibromtoluol, 3,4 dibromotoluene, pubchem3930, acmc-1b64t, ksc493e6j
PubChem CID 34679
Nombre IUPAC 1,2-Dibromo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dibromotoluene
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.85
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Índice de refracción 1.6
Cantidad 5 g
Beilstein 1931706
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza ≥98%