Learn More
3,4-Dibromobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353227 5 g 5 g
11343227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74003-55-7 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
3,4-Dibromobenzaldehyde is used in the preparation of isomeric branched pi-conjugated system with terminal alkyne by reacting with 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dibromobenzaldehído se utiliza en la preparación de un sistema conjugado isomérico con alquino terminal mediante la reacción con 4-(triisopropilsililetillinetilo) fenilacetileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74003-55-7
Fórmula molecular C7H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 263.916
Número MDL MFCD00236033
Clave InChI UTYRZXNEFUYFCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 622053
Nombre IUPAC 3,4-dibromobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dibromobenzaldehyde
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2573433
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3,4-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibromo, benzaldehyde,3,4-dibromo, 1,2-dibromo-4-formylbenzene
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.93
Porcentaje de pureza 99%