Learn More
3,4-Dibromo-2-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La 3,4-dibromo-2-fluoropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico y también como químico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dibromo-2-fluoropyridine |
| Punto de fusión | 74°C to 77°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN2811 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.88 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.