Learn More
Ácido 3,4-dibenciloxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dibenzyloxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1699-61-2 |
| Fórmula molecular | C22H20O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid, 3,4-Bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O4/c23-22(24)14-19-11-12-20(25-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13H,14-16H2,(H,23,24) |
| SMILES | OC(CC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3,4-bis(benciloxi)fenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 348.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.14 |