Learn More
3,4-dibenciloxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 5447-02-9 |
| Fórmula molecular | C21 H18 O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-bis(fenilmetoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 318.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1256 |