Learn More
3,4-Dibenciloxibenzaldehído, 99%
Código de producto. 10518143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518143 1 g Frasco de vidrio 1 g
10240803 5 g Frasco de vidrio 5 g
10005963 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10518143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5447-02-9 | C21H18O3| 318,36 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5447-02-9
Fórmula molecular C21H18O3
Peso molecular (g/mol) 318.36
Número MDL MFCD00004776
Clave InChI XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-bis benzyloxy benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy benzaldehyde, 3,4-bis phenylmethoxy benzaldehyde, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa-n, 3.4-dibenzyloxybenzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy-benzaldehyde, 3,4-dibenzyl-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibenzyloxy, xddlxzhbwvfprg-uhfffaoysa
PubChem CID 79526
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dibenzyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 92°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2C6H3CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación