Learn More
Éster bencílico del ácido 3,4-dibencil-gálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dibenzyl-gallic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1159977-28-2 |
| Fórmula molecular | C28H24O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzyl 3,4-Di-O-benzyl-5-hydroxy Benzoate, 3,4-Diphenylmethoxy-5-hydroxy-benzoic Acid Benzyl Ester, Benzyl 3,4-Dibenzyloxy-5-hydroxy Benzoate, 3-Hydroxy-4,5-bis(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H24O5/c29-25-16-24(28(30)33-20-23-14-8-3-9-15-23)17-26(31-18-21-10-4-1-5-11-21)27(25)32-19-22-12-6-2-7-13-22/h1-17,29H,18-20H2 |
| SMILES | Oc1cc(cc(OCc2ccccc2)c1OCc3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-4,5-bis(fenilmetoxi)benzoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.1624 |