Learn More
3,4-Diaminotolueno, TRC
Product Code. 30368711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30368711 10 g 10 g
30358790 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368711 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD41681010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-72-0
Fórmula molecular C7 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Sinónimo Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminotoluene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0844