Learn More
3,4-diaminotolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319349 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30319349 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12197900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminotoluene
CAS 496-72-0
Nombres de analitos o componentes 3,4-Diaminotoluene
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C7 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 122.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0844 g/mol