Learn More
3,4-Diaminotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10696354 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10696354 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10316370 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10696354 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112435000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-72-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00007728
Clave InChI DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminotoluene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 90.0°C
Color Marrón a marrón grisáceo
Punto de ebullición 265.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NH2)2
Cantidad 500 g
Beilstein 13, 148
Información de solubilidad Solubility in water: 16g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos o copos cristalinos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Diaminotoluene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.