Learn More
3,4-Diaminotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
11495807 100 g 100 g
11405817 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495807 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24378.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-72-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00007728
Clave InChI DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminotoluene
Punto de fusión 86°C to 90°C
Punto de ebullición 265°C
Cantidad 100 g
Beilstein 507965
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%