Learn More
Diclorhidrato de 3,4-diaminotiofeno, TRC
Código de producto. 30350926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350926 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30350926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4168502.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Fórmula molecular C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1cscc1N
Nombre IUPAC tiofeno-3,4-diamina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9785