Learn More
Diclorhidrato de 3,4-diaminotiofeno, TRC
Código de producto. 30367654
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30367654 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30367654 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4168501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Fórmula molecular C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1cscc1N
Nombre IUPAC tiofeno-3,4-diamina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9785