Learn More
Diclorhidrato de 3,4-diaminotiofeno, TRC
Código de producto. 30362741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362741 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30362741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416850500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Fórmula molecular C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1cscc1N
Nombre IUPAC tiofeno-3,4-diamina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.9785