Learn More
Diclorhidrato de 3,4-diaminotiofeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10389360 5 g Frasco de vidrio 5 g
10315901 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325890050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    188.65€ / 5 g
    Ahorro 22.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90069-81-1 | C4H6N2S·2HCl | 187.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90069-81-1
Fórmula molecular C4H6N2S·2HCl
Peso molecular (g/mol) 187.09
Número MDL MFCD00671511
Clave InChI RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
Nombre IUPAC tiofeno-3,4-diamina;diclorhidrato
SMILES C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C to 245.0°C
Color Marrón o gris
Pérdida por secado 3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino