Learn More
3,4-Diaminopiridina, +98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419713 5 g 5 g
11409713 1 g 1 g
11429713 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12465.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
It is a potassium channel blocker in nerve terminals. It inhibits potassium channel efflux, increasing the duration of the action potential, which results in an increase in the duration of calcium channel opening and enhanced acetylcholine (ACh) release. Increased ACh availability at the motor end plate allows muscles to contract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ws un bloqueador de canales de potasio en terminales nerviosos. Inhibe la expulsión del canal de potasio, lo que aumenta la duración del potencial de acción, con el consiguiente aumento de la duración de la apertura del canal de calcio y la liberación mejorada de acetilcolina (ACh). El aumento de la disponibilidad de ACh en la placa final del motor permite que los músculos se contraigan.
Solubilidad
Soluble en agua (24 mg/ml a 20 °C), alcohol. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-96-6
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD00006401
Clave InChI OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
PubChem CID 5918
Nombre IUPAC piridina-3,4-diamina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminopyridine
Punto de fusión 217°C to 220°C
Temperatura de inflamación 240°C (464°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 110232
Índice Merck 14,2986
Información de solubilidad Soluble in water (24mg/ml at 20°C),alcohol. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%