Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,4-diaminofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11996071 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11996071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444760010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
CAS 851883-08-4
Punto de fusión 95°C to 97°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H19BN2O2
Número MDL MFCD09027073
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine, 3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester, 3,4-diaminophenylboronic acid pinacol ester, pubchem22338, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzene-1,2-diamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-benzenediamine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine
Clave InChI SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 234.11
PubChem CID 17750242
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.