Learn More
Monoclorhidrato de (3,4-diaminofenil)-(2-tienil)metanona, TRC
Código de producto. 30350583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30350583 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30350583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416601250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,4-Diaminophenyl)-(2-thienyl)methanone Monohydrochloride
CAS 61167-19-9
Fórmula molecular C11 H10 N2 O S . Cl H
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2OS.ClH/c12-8-4-3-7(6-9(8)13)11(14)10-2-1-5-15-10;/h1-6H,12-13H2;1H
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2cccs2
Nombre IUPAC (3,4-diaminofenil)-tiofen-2-ilmetanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 254.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0281
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.