Learn More
Monoclorhidrato de (3,4-diaminofenil)-(2-tienil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Diaminophenyl)-(2-thienyl)methanone Monohydrochloride |
| CAS | 61167-19-9 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O S . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2OS.ClH/c12-8-4-3-7(6-9(8)13)11(14)10-2-1-5-15-10;/h1-6H,12-13H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | (3,4-diaminofenil)-tiofen-2-ilmetanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0281 |