Learn More
3,4-Diaminofenol (>80%), TRC
Código de producto. 30355721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355721 500 mg 500 miligramos
30353556 100 mg 100 miligramos
30358962 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416648500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-72-5
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Sinónimo 3,4-Diaminophenol
Nombre IUPAC 3,4-diaminofenol
SMILES Nc1ccc(O)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminophenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0637