Learn More
3,4-Diaminofurazano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10343962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10343962 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10343962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357910010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminofurazan
Nombre de nota 97%
CAS 17220-38-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178.0°C to 183.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H4N4O
Número MDL MFCD00138084
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
Clave InChI JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=NON=C1N)N
Nombre IUPAC 1,2,5-oxadiazol-3,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 100.08
PubChem CID 537677
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino