Learn More
Éter de 3,4'-diaminodifenilo, TRC
Código de producto. 30349529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349529 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30349529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416410100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4'-Diaminodiphenyl Ether
CAS 2657-87-6
Fórmula molecular C12H12N2O
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-(4-aminophenoxy)benzenamine, 3,4'-DAPE, 3,4'-DPE, 3,4'-Oxydianiline, 3,4'-Oxydiphenylamine, 3-Amino-4'-aminodiphenyl ether, 3-Aminophenyl 4-aminophenyl ether, 4,3'-Diaminodiphenyl oxide, CLP 5050
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
Peso molecular (g/mol) 200.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.095