Learn More
3,4-diaminobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diaminobenzophenone |
| CAS | 39070-63-8 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3,4-Diaminophenyl)phenylmethanone, 1,2-Diamino-4-(phenylcarbonyl)benzene, 2-Amino-4-benzoylaniline, 3,4- Benzophenonediamine, 3,4-Diaminobenzophenone, 4-Benzoyl-1,2-benzenediamine, 4-Benzoyl-1,2-diaminobenzene, 4-Benzoyl-1,2- phenylenediamine, 4-Benzoyl-o-phenylenediamine, p-Benzoyl-o-phenylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(N)C(N)=C2 |
| Nombre IUPAC | (3,4-diaminofenil)(fenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.09 |