Learn More
3,4-Diaminobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10792801 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10792801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184800250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39070-63-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminobenzophenone
Nombre de nota 99%
CAS 39070-63-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 119.0°C
Color Ocre amarillento a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C13H12N2O
Fórmula lineal C6H5COC6H3(NH2)2
Número MDL MFCD00007727
Cantidad 25 g
Beilstein 14, II, 225
Sinónimo 3,4-diaminobenzophenone, 3,4-diaminophenyl phenyl methanone, 3,4-diaminophenyl phenylmethanone, 4-benzoylbenzene-1,2-diamine, 2-amino-4-benzoylaniline, 4-benzoyl-o-phenylenediamine, 3,4-diaminophenyl phenyl ketone, 3,4-diaminophenyl-phenylmethanone, methanone, 3,4-diaminophenyl phenyl, pubchem3382
Información de solubilidad Solubility in water: 410 mg/l (20°C). Other solubilities: 11g/100mL methanol - 4.7g/100mL ethanol, 1.8g/100mL 2-propanol - >50g/100mL n,n-dmf, 4.7g/100mL methylene chloride - 30g/100mL acetone
Clave InChI RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)N)N
Nombre IUPAC (3,4-diaminofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 212.25
PubChem CID 135520
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Diaminobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.