Learn More
3,4-Diaminobenzonitrilo, 97%
Código de producto. 15432849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432849 1 g 1 g
15442849 5 g 5 g
15452849 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17626-40-3 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
El 3,4-diaminobenzonitrilo se utiliza habitualmente como intermedio sintético.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 3,4-diaminobenzonitrilo se utiliza generalmente como intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, metanol y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17626-40-3
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00723901
Clave InChI VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diamino-benzonitrile, benzonitrile, 3,4-diamino, 4-cyanobenzene-1,2-diamine, 3,4-diaminobenzenecarbonitrile, zlchem 619, pubchem2547, 3, 4-diaminobenzonitrile, 3,4 diamino benzonitrile, 3,4-diamino benzonitrile, acmc-209eb5
PubChem CID 737285
Nombre IUPAC 3,4-diaminobenzonitrilo
SMILES NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminobenzonitrile
Punto de fusión 140°C to 148°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,methanol and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RU– Solo para uso en investigación