Learn More
Ácido 3,4-diaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518290 100 g Frasco de plástico 100 g
10686102 25 g Frasco de plástico 25 GR
10530404 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10518290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-05-6
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007726
Clave InChI HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
Nombre IUPAC ácido 3,4-diaminobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo