Learn More
Ácido 3,4-diaminobenzoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492297 500 g 500 g
11472297 25 g 25 g
11482297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14213.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,4-Diaminobenzoic acid undergoes cyclocondensations to form, for example, quinoxalines1 and benzimidazoles. It acts as a redox label for electrochemical detection of single base mismatches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-diaminobenzoico sufre ciclocondensaciones para formar, por ejemplo, quinoxalinas1 y bencimidazoles. Actúa como etiqueta redox para la detección electroquímica de desajustes de base única.
Solubilidad
Soluble en agua (2,2 mg/ml a 20 °C), DMF y metanol (10 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-05-6
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007726
Clave InChI HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
Nombre IUPAC ácido 3,4-diaminobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminobenzoic acid
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 775892
Información de solubilidad Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),DMF,and methanol (10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 94%