Learn More
3,4-Diaminobenzohidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387365 1 g 1 g
11397365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05263.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103956-09-8 | Molecular Formula: C7H10N4O | Molecular Weight: 166.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103956-09-8
Fórmula molecular C7H10N4O
Peso molecular (g/mol) 166.184
Número MDL MFCD00017069
Clave InChI YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-diaminobenzhydrazide, 4-???benzene-1,2-diamine, acmc-20anfu, 3,4-bis azanyl benzohydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-,hydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-, hydrazide
PubChem CID 4530104
Nombre IUPAC 3,4-diaminobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminobenzhydrazide
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%