Learn More
Ácido 3,4-diaminobencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 7474-78-4 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, 4-Amino-3-ammoniobenzenesulfonate, NSC 401086 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-diaminobencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0256 |