Learn More
3,4-diaminoanisol, TRC
Código de producto. 30360916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360916 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30360916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4161251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Diaminoanisole
CAS 102-51-2
Fórmula molecular C7 H10 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Benzenediamine, 4-methoxy-, o-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methoxybenzene, 2-Amino-4-methoxy aniline, 3,4-Diaminoanisole, 4-Methoxy-1,2-diaminobenzene, 4-Methoxy-1,2-phenylenediamine, 4-Methoxy-2-aminoaniline, 4-Methoxy-o-phenylenediamine, p-Methoxy-o-phenylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES COc1ccc(N)c(N)c1
Nombre IUPAC 4-metoxibenceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 138.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0793