Learn More
Diclorhidrato de 3,4-diaminoanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653215 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10653215 1 g 1 g
10284534 5 g 5 g
10614755 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653215 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396990010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59548-39-9 | C7H10N22ClH | 211.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59548-39-9
Fórmula molecular C7H10N22ClH
Peso molecular (g/mol) 211.09
Clave InChI SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
Nombre IUPAC 4-metoxibenceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminoanisole dihydrochloride
Punto de fusión 206.0°C to 209.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.