Learn More
Ácido 3,4-diacetamidobenzoico, 97 %
Código de producto. 11474957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474957 5 g 5 g
11464957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21890.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205873-56-9
Fórmula molecular C11H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 236.227
Número MDL MFCD00238577
Clave InChI GHTLCMPYQOFKCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-bis acetylamino benzoic acid, benzoic acid,3,4-bis acetylamino, 3,4-di acetylamino benzoic acid, maybridge1_006001, acmc-20anfw, 3,4-bis acetamido benzoic acid
PubChem CID 2735923
Nombre IUPAC ácido 3,4-diacetamidobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Diacetamidobenzoic acid
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.23
Porcentaje de pureza 97%