Learn More
Clorhidrato de 3,4-di-O-bencil DL-treo-Droxidopa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa Hydrochloride |
| CAS | 73594-43-1 |
| Fórmula molecular | C23H24ClNO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | DL-threo-3-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl)serine Hydrochloride, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)-threo-DL-tyrosine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H/t21-,22+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,3R)-2-amino-3-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-hidroxipropanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 429.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.1343 |