Learn More
3,4-Di-O-acetil-6-desoxi-L-glucal (grado técnico), TRC
Código de producto. 30374442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374442 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30374442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42250010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
CAS 34819-86-8
Fórmula molecular C10 H14 O5
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato [(2S,3S,4S)-3-acetiloxi-2-metil-3,4-dihidro-2H-piran-4-il]
Peso molecular (g/mol) 214.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0841