Learn More
3,4-Di-O-acetil-6-desoxi-L-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498509 1 g 1 g
15408519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66944.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 34819-86-8 | C10H14O5 | 214.217 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34819-86-8
Fórmula molecular C10H14O5
Peso molecular (g/mol) 214.217
Número MDL MFCD00074970
Clave InChI NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Sinónimo 3,4-di-o-acetyl-6-deoxy-l-glucal, 3,4-di-o-acetyl-l-rhamnal, 2s,3s,4s-2-methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3,4-di-o-acetyl-1,5-anhydro-2,6-dideoxy-l-arabino-hex-1-enitol, di-o-acetyl-l-rhamnal, 2s,3s,4s-4-acetyloxy-2-methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, diacetyl-l-rhamnal, l-rhamnal diacetate, 6-deoxy-l-glucal diacetate, l-arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2,6-dideoxy-, diacetate
PubChem CID 2734733
Nombre IUPAC acetato [(2S,3S,4S)-3-acetiloxi-2-metil-3,4-dihidro-2H-piran-4-il]
SMILES CC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.116
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación >110°C (235°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 1 g
Beilstein 84954
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso