Learn More
3,4-Di-n-butoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493198 1 g 1 g
11403208 5 g 5 g
11413208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18960.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione was used in the synthesis of novel semisquarylium dye, useful for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media. It was also employed in the synthesis of 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenemethyl)-3-cyclobutene-1,2-dione, intermediate for the synthesis of squaryl dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dibutoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona se utilizó en la síntesis de un nuevo colorante de semiescuarilio, útil para la detección altamente selectiva de 2Hg+ en medios acuosos. También se empleó en la síntesis de 3-butoxi-4-(1,3,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-2-indolilidenometil)-3-ciclobuteno-1,2-diona, intermediario para la síntesis de colorantes de escuarilio.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2892-62-8
Fórmula molecular C12H18O4
Peso molecular (g/mol) 226.27
Número MDL MFCD00037150
Clave InChI XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
Nombre IUPAC 3,4-dibutoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Densidad 1.047
Punto de ebullición 155°C to 158°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 1 g
Beilstein 1968189
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.27
Porcentaje de pureza 98%