Learn More
3,4-deshidrocilostazol (6-[4-(1-ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)-butoxi]-1H-quinolin-2-ona), Mikromol™
Código de producto. 30459119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459119 4 x 25 mg -
30051581 100 mg 100 miligramos
30050277 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459119 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0796.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,4-deshidrocilostazol (6-[4-(1-ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)-butoxi]-1H-quinolin-2-ona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dehydro Cilostazol
CAS 73963-62-9
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dehydro Cilostazol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dehydrocilostazol, OPC 13015, Cilostazol Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1
Nombre IUPAC 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 367.44
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2008 g/mol