Learn More
3,4-deshidrocilostazol (6-[4-(1-ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)-butoxi]-1H-quinolin-2-ona), Mikromol™
Descripción
3,4-deshidrocilostazol (6-[4-(1-ciclohexil-1H-tetrazol-5-il)-butoxi]-1H-quinolin-2-ona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dehydro Cilostazol |
| CAS | 73963-62-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dehydro Cilostazol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dehydrocilostazol, OPC 13015, Cilostazol Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26) |
| SMILES | O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |