Learn More
3,4-Dehidrocilostazol, TRC
Código de producto. 30350736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30350736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30350736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dehydro Cilostazol
CAS 73963-62-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H25 N5 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dehydrocilostazol, OPC 13015
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)
SMILES O=C1Nc2ccc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)cc2C=C1
Nombre IUPAC 6-[4-(1-ciclohexiltetrazol-5-il)butoxi]-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 367.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2008
Porcentaje de pureza >95