Learn More
3,4-Dehidro Cilostazol-d11, TRC
Código de producto. 30179667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179667 1 mg 1 miligramo
30179609 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2295021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073608-13-5
Fórmula molecular C20H14D11N5O2
Peso molecular (g/mol) 378.51
Sinónimo 6-[4-(1-Cyclohexyl-d11-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, OPC 13015-d11;
SMILES O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(OCCCCC3=NN=NN3C4([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dehydro Cilostazol-d11
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,16D