Learn More
Ácido 3-(4-cianofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437237 5 g 5 g
15427237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34297.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42287-94-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42287-94-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD08234823
Clave InChI RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-cyanophenyl propanoic acid, 3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3-4-cyanophenyl-propionic acid, 4-cyanobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-cyano, 4-cyanohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,4-cyano, 3-4-cyanophenyl propionic acid, 3-p-cyanophenyl-propionic acid, 3-4-cyano-phenyl propionic acid
PubChem CID 9361742
Nombre IUPAC ácido 3-(4-cianofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 96%