Learn More
3-(4-Clorofenil)glutárico Anhídrido, TRC
Código de producto. 30134878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134878 5 g 5 g
30135313 500 mg 500 miligramos
17954025 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3783005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53911-68-5
Fórmula molecular C11 H9 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 224.64
Sinónimo 4-(4-chlorophenyl)dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 4-(4-Chlorophenyl)tetrahydropyran-2,6-dione, 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)oxano-2,6-diona
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)OC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.024