Learn More
Ácido 3-(4-clorofenilo)glutaramico, TRC
Código de producto. 30137805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137805 5 g 5 g
30136419 10 g 10 g
30012663 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3781305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-23-7
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 241.67
Sinónimo (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid, Baclofen Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 5-amino-3-(4-clorofenilo)-5-ácido oxopenanoico
SMILES NC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H2,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0506