Learn More
Sal sódica del ácido 3-(4-clorofenil)-4-hidroxibutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| CAS | 1346603-21-1 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNaO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-β-(hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid Sodium, β-(p-Chlorophenyl)-γ-hydroxybutyric Acid Sodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3.Na/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8,12H,5-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(CC(O[Na])=O)CO)C=C1 |
| Nombre IUPAC | sodio;3-(4-clorofenil)-4-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 236.63 |